Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), cathode buffer, pH 8.3
Codice prodotto. 15410167
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Codice prodotto. 15410167
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60992.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Tris Tricine Gel Electrophoresis is routinely used for the separation of small proteins and peptides with a molecular weight of I to 100 kDa. It is used for protein analysis. This type of gel is perfectly suited for the separation and identification of proteins in samples containing only a few different proteins to samples containing complex mixtures (e.g. from cell extracts).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X)
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Imballaggio Plastic bottle
Informazioni di solubilità It is soluble in water.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TRIS-Tricine-SDS running buffer (10X), cathode buffer, pH 8.3
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]-glycine, Sodium lauryl sulfate