Learn More
Tris, Ultra Pure, 1kg, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11491672 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 11491672
Marca: MP Biomedicals 04819623
77-86-1 Purity: 99.9% Heavy metals (as Pb): <<5 ppm O.D. (260mm) of a 5% saturated solution: <<0.1 pKa at 20°C = 8.1 Biological buffer reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris
CAS 77-86-1
Quantità 1 kg
Formula molecolare C4H11NO3
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
Molecular Weight (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Grado Ultrapure