Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione detergente Triton X-100 Surfact-Amps™
Codice prodotto. 11891445 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 ml
250 mL
6 x 10 ml
1 L
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
50mL
pezzi 6
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11891445
Marca: Thermo Scientific™ 28314
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Thermo Scientific™ Surfact-Amps X-100 Detergent Solution is highly-purified Triton X-100 detergent stabilized and supplied as a 10% solution in 10mL glass ampules.
Thermo Scientific™ Triton X-100 Detergent Surfact-Amps Solution is highly-purified Triton X-100 detergent stabilized and supplied as a 10% solution in 10mL glass ampules.
This is an easy-to-use 10% (w/v) solution of purified Triton™ X-100 detergent for use in routine and high-demand protein research methods and molecular biology techniques. Triton X-100 is a nonionic polyoxyethylene surfactant that is most frequently used as a component of cell lysis buffers or other solutions intended to extract and solubilize proteins.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10% w/v) provide unsurpassed purity, quality and stability. Unlike neat detergents, which are extremely viscous, Surfact-Amps 10% Solutions are easy to pipette and accurately dispense. The surfactant solutions are carefully prepared and packaged under nitrogen in glass ampules, ensuring their stability and eliminating the accumulation of peroxides and degradation products.
Highlights:
  • Triton X-100 – a nonionic detergent for use in various protein methods
  • Accurate – precise 10% detergent solution in ultrapure water
  • Easy-to-use – solution is simple to dispense and dilute for use
  • Exceptionally pure – less than 1.0μeq/ml peroxides and carbonyls
  • Stable – packed in glass ampules under inert nitrogen gas
Detergent Properties:
  • Molecular Weight: 647
  • Detergent Class: Nonionic
  • Aggregation Number: 140
  • Micelle Molecular Weight: 90,000
  • Critical Micelle Concentration (CMC): 0.24mM (0.0155%, w/v)
  • Cloud Point: 64°C
  • Dialyzable: No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Detergent
Content And Storage Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20°C to 25°C.
Forma Liquid
Product Line Surfact-Amps, Triton
Tipo di reagente Detergent Solution
Quantità 6 x 10 ml
compliance-icons
Product Identifier
  • Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Poly(oxy-1,2-ethanediyl),