Learn More
Triton X-100
Codice prodotto. p-3208665
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2500mL
500mL
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11488696
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16046.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2 | 250.38 g/mol
Detergent, equivalent to Nonidet P-40.Triton™ X-100 is used as a non-ionic detergent, emulsifier and dispersing agent. It is useful for isolation of membrane proteins. It is also used in electrophoresis. It is an active ingredient in influenza vaccine (Fluzone). It finds applications in the dispersion of carbon materials for soft composite materials and restricting colony expansion in Aspergillus nidulans in microbiology. Further, it is an active ingredient in homemade vinyl record cleaning fluids together with distilled water and isopropyl alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Detergent, equivalent to Nonidet P-40.Triton|r X-100 is used as a non-ionic detergent, emulsifier and dispersing agent. It is useful for isolation of membrane proteins. It is also used in electrophoresis. It is an active ingredient in influenza vaccine (Fluzone). It finds applications in the dispersion of carbon materials for soft composite materials and restricting colony expansion in Aspergillus nidulans in microbiology. Further, it is an active ingredient in homemade vinyl record cleaning fluids together with distilled water and isopropyl alcohol.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong acids, strong bases and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9002-93-1
Formula molecolare C16H26O2
Molecular Weight (g/mol) 250.38
Numero MDL MFCD00132505
InChI Key JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5590
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Triton X-100
Punti di ebollizione >250°C
Punto di fusione ∽5°C
Densità 1.070
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 180°C (356°F)
Indice di rifrazione 1.49
Informazioni di solubilità Miscible with water.
IUPAC Name 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
Peso formulazione ca. 625
compliance-icons
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.