Learn More
Interscience™ Trocar for Broth Bags
Trocar compatible with most tubings.
Marca: Interscience™ 513020
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Can be used with all tubings except those with an inner diameter of 1.6 mm
Specifica
Trocar | |
Autoclavable | |
Drawing Fluid from Bag | |
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite, FlexiPump, FlexiPump Pro |