Learn More
Trypan Blue Stain Solution, MP Biomedicals
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Trypan Blue Stain Solution |
| CAS | 72-57-1 |
| Formula molecolare | C34H24N6Na4O14S4 |
| Numero MDL | MFCD00003969 |
| InChI Key | WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1 |
| IUPAC Name | tetrasodium (3Z)-5-amino-3-[2-(4'-{2-[(2Z)-8-amino-1-oxo-3,6-disulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-ylidene]hydrazin-1-yl}-3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)hydrazin-1-ylidene]-4-oxo-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 960.79 |
| PubChem CID | 9562061 |
| Quantità | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Trypan Blue, 0.4% Solution in PBS
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- H350-Può provocare il cancro.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: trypan blue