Learn More
Thermo Scientific™ TSB Double Bag (100 mL Septum)
Thermo Scientific™ Tryptic Soy Broth is general purpose enrichment broth for the cultivation and isolation of microorganisms.
Marca:  Thermo Scientific™ R112986
199.10 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17759448
  • 214.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 18-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Borosilicate bottle
  • Phenolic screw cap with septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Amber
100 mL
Double bagged
Culture Media
Sterility testing
10/Pk.