Learn More
TSPAN10 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | TSPAN10 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.13 mg/mL |
| Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16883064
|
Proteintech
14430-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16873064
|
Proteintech
14430-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
TSPAN10 belongs to the tetraspanin (TM4SF) family. It is a multi-pass membrane protein. The exact function of TSPAN10 remains unknown.Specifica
| TSPAN10 | |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9H1Z9 | |
| 83882 | |
| TSPAN10 Fusion Protein Ag5807 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TSPAN10 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| OCSP, Oculospanin, tetraspanin 10, Tspan 10, TSPAN10 | |
| TSPAN10 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |