Learn More
Confezione per test autoclave Bowie-Dick™ TST™
Test the steam penetration and air removal capability of a vacuum sterilizer with this test pack. The TST™ Bowie Dick Test Pack is a unique combination of advance Browne intelligent ink technology and the original Bowie Dick concept.
545.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 11140-4(3) Classe 2 |
Da utilizzare con (applicazione) | Per sterilizzatori per carichi porosi di grandi dimensioni |
Product Type | Pacchetto di test TST Bowie Dick |
Indicatore di sterilizzazione | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Metodo di sterilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Metodo di sterilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12380489
|
Steris Corporation
2352AB |
Vapore |
545.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Single-use test pack
- A successful test confirms that steam penetration into a test pack is rapid and even and that air and other non-condensable gases have been effectively removed
- The chemical indicator sheet at the center of the pack shows a defined color change from yellow to dark blue/purple when exposed to a specific combination of time, temperature and steam
- Conforms to ISO 11140-4 Class 2
Specifica
Sì | |
Per sterilizzatori per carichi porosi di grandi dimensioni | |
Sì |
ISO 11140-4(3) Classe 2 | |
Pacchetto di test TST Bowie Dick |