Learn More
Thermo Scientific™ TSX Freezer Exterior Illumination Accessories
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
TSX400/500 Freezers
TSX600/700 Freezers
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna:
500 mm
920 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
This TSX freezer exterior illumination option provides sample safety alert and alarm indications to protect your samples
Specifica
Specifica
| Materiale armadietto | Plastic |
| Colore | Clear |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | TSX400/500 Freezers |
| Lunghezza (sistema imperiale) esterno | 20 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) parte esterna | 500 mm |
Only compatible with TSX units built after May 25, 2021. See label on left side of TSX cabinet for manufacturing date.