Learn More
Buerkle™ Tube Cleaning Brush
Codice prodotto. p-8003033 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
40 cm
60 cm
80 cm
100 cm
300 cm
Diametro (sistema metrico) setole:
25 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10108161
Marca: Buerkle™ 53040040
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Tube Cleaning Brush is ideal for cleaning zone samplers.
  • Manufactured from PVC and stainless steel
  • Available in a range of lengths
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleaning Brush
Diametro (sistema metrico) setole 25 mm
Da utilizzare con (applicazione) Used for Cleaning
Da utilizzare con (apparecchiatura) Zone Sampler
Lunghezza (sistema metrico) 40 cm
Materiale PVC, Stainless Steel