missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Löser™ Drainage Tube for Osmometer
Provides precision while cleaning the needle and needle hole of an automatic osmometer. Loeser™ Drainage Tube for Osmometer fits into to Drainage Bottle.
Marca: Löser™ 0.01.0007
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Used with Drainage Bottle
- For cleaning needle and needle hole of automatic osmometers
- Length: 300mm
Specifica
Drainage Tube 300 mm | |
Osmometer Type 15/16 | |
Cleaning osmometer needle and needle hole |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto