missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO™ Tube Fitting Adapters

Tube Fitting Adapters are available in various styles to address laboratory needs.

Marca:  JULABO™ 8890106

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17158498

  • 139.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Descrizione

Descrizione

  • Adapter fitting styles include:
    • M24x1.5 male to 12 mm barbed fittings
    • G 1 in. male to G 3/4 in. female
    • G 1 1/2 in. male to G 3/4 in. female
    • G 1 in. male to G 3/4 in. male
    • G 1 1/2 in. male to G 3/4 in. male
Specifica

Specifica

G 1 1/2 in. Male to G 3/4 in. Female
Fitting Adapter, Fluid Tubing
2 Pk.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali