Learn More
Nabertherm™ Tube Furnace with B410 Controller
Codice prodotto. 15496592 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Temperatura (sistema metrico):
1200°C
1300°C
Larghezza (sistema metrico):
434 mm
670 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15496592
Marca: Nabertherm™ R251B3AN
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these compact tube furnaces for a variety of universal applications. Nabertherm™ Tube Furnace with B410 Controllers are equipped with a standard working tube of C 530 ceramic and two fiber plugs for an unbeatable price to performance ratio.
  • Standard single-zoned design
  • Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
  • Outer tube diameter of 50 to 170mm, heated length from 250 to 1000mm
  • Solid state relays provide for low noise operation
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
B410 Controller
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
  • Five programs and four segments
  • Real time clock, and Auto tube
  • Plain White/blue display for status messages in clear text
  • Data input via jog dial and buttons
  • Skip-button for segmented jump
  • Program entry in steps of 1°C or 1 min.
  • Configurable start time and operating hour counter
  • Optional interface for VCD software
l
Specifica
Zona riscaldata 500 mm
Temperatura (sistema metrico) 1300°C
Tipo Compact Tube Furnace
Display Plain, Blue/White LC Display
Include Model B410 Controller
Materiale Stainless Steel
Larghezza (sistema metrico) 670 mm
Altezza (sistema metrico) 508 mm
Profondità (sistema metrico) 340 mm
Diametro (sistema metrico) camera d'aria 50 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 34 kg