Learn More
Eppendorf™ MixMate Tube Holder
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità provette:
0.2 mL
0.5 mL
2 mL
N. di posizioni:
24
96
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Tube Holders for Eppendor MixMate™
- The 3-in-1 mixer for plates, tubes and vortex mixing
- High speed instrument guarantees complete mixing of your samples in seconds
- Outstanding 2D Mix-Control provides optimized mixing with anti-spill technology
Specifica
Specifica
| Capacità provette | 2 mL |
| Product Type | Tube Holder |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 24 x 1.5mL/2mL micro test tubes |
| N. di posizioni | 24 |