Learn More
Labconco™ Tube Holders for Fast-Freeze™ and Lyph-Lock™ Flasks
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Quantità:
17mm x 120mm tubes
30mm x 115mm tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Holds tubes in upright position for freeze drying.
Tube Holder, 17mm x 120mm
- Holds up to 9 each (15 ml) 17 mm x 120 mm tubes
- Fits inside 900 ml or larger flask
- Made of stainless steel
- Holds tubes in upright position (tubes and glassware not included)
Specifica
Specifica
| N. di ripiani | 0 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Quantità | 17mm x 120mm tubes |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 900 ml or larger Fast-Freeze™ Flasks |
| Include | Stainless steel tube holder |
| Diametro (sistema imperiale) | 3.25 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 6.7 in. |
| Peso (sistema imperiale) | 0.5 lb. |