Learn More
Fisherbrand™ Tube Holders
Holds multiple tubes for simultaneous processing of samples with indirect sonication. Fisherbrand™ Tube Holders are available for a range of tube styles and capacities.
215.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15380372
|
Fisherbrand™
|
White Tube Holder | Polystyrene Tube, 1.5 mL | 440 |
215.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15300382
|
Fisherbrand™
|
Blue Tube Holder | Thin-walled PCR Tube, 0.3 mL | 445 |
215.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15226988
|
Fisherbrand™
|
Black Tube Holder | Thin-walled PCR Tube, 0.5 mL | 449 |
215.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- White holder holds 8 1.5mL polystyrene tubes
- Blue holder holds 18 0.3mL thin-walled PCR tubes
- Black holder holds 12 0.5mL thin-walled PCR tubes