Learn More
Buerkle™ Tube Nozzles with Cap Nut
A hose nozzle with a cap nut and inner thread.
Marca: Buerkle™ 8546-3420
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured from polypropylene
- Seal of EPDM
Specifica
EU Foodstuffs | |
Autoclavable | |
20/Scale | |
13 mm | |
EPDM |
20 mm nozzle | |
Polypropylene | |
3/4 in. | |
Cap nut | |
Tube Nozzle |