Learn More
Thermo Scientific™ Tube Rocker Dimple Rubber Mat
Accessory for use with Digital Tube Rocker, 120V and Digital Tube Rocker, 230V
Marca:  Thermo Scientific™ 88882159
34.50 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 17378282
  • 39.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Help ensure peace of mind when using this accessory with the Thermo Scientific™ Digital Tube Rocker.
Specifica
Specifica
Tubes
32.3 x 13.3 cm (12.7 x 5 in.)
Tube Rocker Stacking Bars (88882158), Tube Rocker Stacking Bars (88882160), Variety of tubes
7
30 mm
Tube Rocker Dimple Rubber Mat
Digital Tube Rocker, 120V (88882017)Digital Tube Rocker, 230V (88882018)