Learn More
Fisherbrand™ Tube-Shaped Stirrer Bars
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
9 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | White |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Dimensioni (L x P x A) | 9 x 9 x 6mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cuvettes |
| Altezza (sistema metrico) | 6mm |
| Diametro (sistema metrico) | 9 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 9 mm |
| Quantità | 5/Pk. |