Learn More
UVP Replacement Tube for UV/UV2 PCR Workstation
Replace aging light tubes with quality replacement parts. UVP Ultra Violet Product™ Replacement Tube for UV/UV2 PCR Workstation will keep your UV PCR workstation in proper running condition.
Marca:  UVP 34-0087-01
Codice prodotto. 12341153
  • 30.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for UV/UV2 PCR workstations
  • 15W white light
Specifica
Specifica
UV
15 W
15 W, 230 V, 50 Hz
50 Hz
230 V
White
UV/UV2 PCR Workstation
457 mm