Learn More
Benchmark Scientific TubeRoller Tilting Tube and Bottle Roller
Codice prodotto. 15435433
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15435433
Marca: Benchmark Scientific R3005E
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The TubeRoller provides thorough, yet gentle mixing of samples in a variety of containers including Vacutainer™ tubes, bottles, test tubes and roller bottles. One end of the TubeRoller is elevated to create a wave motion which provides more thorough mixing.
  • Gentle rolling motion
  • Smooth, 5° tilt
  • Provides homogeneous mixing
  • One raised end produces wave-like action for thorough mixing
  • Accepts tubes and bottles with diameters ranging from 8 to 200 mm
  • Designed for research labs, clinical labs, and doctor’s offices
Specifica
Angolo di rotazione ±5°
Intervallo di velocità 38 rpm
Tensione 230 V
Wattage 50 W
Frequenza 50 Hz
Materiale Powder-coated Aluminum
Altezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Altezza (sistema metrico) 9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) 45 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7 in.
Larghezza (sistema metrico) 18 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 10 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 4.5 kg
Modello TubeRoller
Intervallo di umidità >80%