Learn More
Fisherbrand™ Tubing for Peristaltic and ICP Pumps and Manifolds: Accu-Rated™ PVC
Two-stop tubing is color coded for easy size identification
26.30€ - 27.00€
Specifica
Product Type | Pump Tubing |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PVC |
Overall Length (English) | 16 in. |
Overall Length (Metric) | 41 cm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17438862
|
Fisherbrand™
14-190-514 |
Purple/Black | 2.29mm |
26.30€
pezzi 12 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16409290
|
Fisherbrand™
14190511 |
Blue/Blue | 1.65mm |
27.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16675364
|
Fisherbrand™
14190513 |
Purple/Purple | 2.06mm |
27.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16685364
|
Fisherbrand™
14190515 |
Purple/Orange | 2.54mm |
27.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Two-stop tubing is color coded for easy size identification
Accu-Rated PVC
- Great versatility for a wide range of uses
- Moderate chemical resistance
Order Info
Supplied in 16 in. (41cm) lengths
Specifica
Pump Tubing | |
PVC | |
41 cm | |
Peristaltic and ICP pump and manifold | |
-50°C | |
Flexible | |
74°C |
Autoclavable | |
16 in. | |
Peristaltic and ICP pump and manifold | |
-58°F | |
Very low gas permeability | |
165°F |