Learn More
Biochrom Tungsten Bulb Filament
Codice prodotto. 10794787
Click to view available options
Sorgente luminosa:
Tungsten Halogen
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10794787
Marca: Biochrom 80202294
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tungsten halogen lamp with horizontal filament for Ultrospec 500 Pro UV/Visible Spectrophotometer.
  • Tungsten halogen lamp
  • Horizontal filament
  • For use with Ultrospec 500 Pro UV/Visible spectrophotometer
Specifica
Base Style Wire Terminal
Sorgente luminosa Tungsten Halogen
Tensione 12 V
Wattage 20 W
Wavelength UV and Visible
Filamento Vertical
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ultrospec 500 Pro UV/Visible Spectrophotometer
Product Type Halogen Lamp