Learn More
Tungsten wire, chromium plated, 1.8mm (0.07in) min dia, W 96.5+%, Cr 99.888% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Evaporation source, contacts and coatings
47.34€ - 157.79€
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten wire, chromium plated
Note percentuale saggio W ≥96.5%, Cr 99.888% (metals basis)
Numero MDL MFCD00011461
Forma Wire
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11319457
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
041040.BS
10 cm
47.34€
Pezzo
15413765
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
041040.8G
5 x 10 cm
96.78€
10cm
15423765
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
041040.D@
10 x 10 cm
157.79€
Descrizione
Evaporation source, contacts and coatings
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Tungsten wire, chromium plated
W ≥96.5%, Cr 99.888% (metals basis)
MFCD00011461
Wire
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures