Learn More
WTW™ Turb™ Series 355 Portable Turbidity Meters
These portable turbidity meters are ideal for spot analysis in the field.
2095.00€ - 2215.00€
Specifica
Tipo Portable Turbidity Meter
Tipo di display LCD
Tempo di risposta 14 sec.
Include Carrying case, 3 calibration standards (0.02- 10-1000 NTU), 2 empty 25 x 45m, 15mL sample volume cuvettes, cleaning tissues and 4 x AAA batteries
Dimensione campione 15 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Sorgente luminosa Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sorgente luminosa Prezzo Quantità e disponibilità  
10797704
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
WTW™
600311
Infrared LED
2095.00€
Pezzo
11788414
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
WTW™
600312
Tungsten
2215.00€
Descrizione
  • Portable turbidity meter
  • Accuracy of ±2% of the measured value or ±0.1 NTU
  • Includes carrying case, 3 calibration standards (0.02- 10-1000 NTU), 2 empty 25 x 45m, 15mL sample volume cuvettes, cleaning tissues and 4 x AAA batteries
  • Calibration type of automatic 1 to 3 point
  • Used for spot analysis in the field - especially for all applications
  • Resolution of 0.01NTU from 1 to 9.99, 0.1 NTU from 10.0 to 99.9, 1 NTU from 100 to 1000
Specifica
Specifica
Portable Turbidity Meter
14 sec.
15 mL
IP67
70 mm
4 Micro (AAA) Alkaline Manganese
1.22 kg
LCD
Carrying case, 3 calibration standards (0.02- 10-1000 NTU), 2 empty 25 x 45m, 15mL sample volume cuvettes, cleaning tissues and 4 x AAA batteries
Used for spot analysis in the field - especially for all applications
0.01NTU from 1 to 9.99, 0.1 NTU from 10.0 to 99.9, 1 NTU from 100 to 1000
48 mm
0°C to 50°C
2 Years