Learn More
WTW™ Turb™ Series 430 Portable Turbidity Meters
Click to view available options
Tipo:
Torbidimetro portatile
Sorgente luminosa:
LED a infrarossi
Lampada al tungsteno
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Portable turbidity meter with automatic calibration type
- Accuracy of 0.01 NTU or ±2% of the measured value
- Includes single instrument with AMCO Clear KalKit (0.02-10-1000 NTU), 5 empty vials, 4 Mignon batteries, optical cleaning tissues
- Used for all applications including drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process control
- Resolution of 0.01 from 0.00 to 9.99, 0.1 from 10 to 99.90, 1 from 100 to 1100
Specifica
Specifica
| Tipo | Torbidimetro portatile |
| Sorgente luminosa | LED a infrarossi |
| Tipo di display | LCD |
| Tempo di risposta | 3 sec. |
| Descrizione | Turb 430 IR Portable turbidity meter |
| Tipo di calibrazione | A 3 punti automatico |
| Include | Strumento singolo con AMCO Clear KalKit (0,02-10-1000 NTU), 5 fiale vuote, 4 batterie Mignon, fazzoletti per la pulizia ottica. (Opzionale LabStation con PC-Software e batteria ricaricabile (251-301)) |
| Dimensione campione | 20 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni relative ad analisi di acqua potabile, monitoraggio ambientale, misurazioni di riferimento di laboratorio e controllo di processi |
| Protezione IP | IP67 |
| Vedi altri risultati |