Learn More
WTW™ Turb™ Series 430 Portable Turbidity Meters
Click to view available options
Tipo:
Torbidimetro portatile
Sorgente luminosa:
LED a infrarossi
Lampada al tungsteno
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Portable turbidity meter with automatic calibration type
- Accuracy of 0.01 NTU or ±2% of the measured value
- Includes single instrument with AMCO Clear KalKit (0.02-10-1000 NTU), 5 empty vials, 4 Mignon batteries, optical cleaning tissues
- Used for all applications including drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process control
- Resolution of 0.01 from 0.00 to 9.99, 0.1 from 10 to 99.90, 1 from 100 to 1100
Specifica
Specifica
| Tipo | Torbidimetro portatile |
| Sorgente luminosa | Lampada al tungsteno |
| Tipo di display | LCD |
| Tempo di risposta | 7 sec. |
| Descrizione | Turb 430 T Portable turbidity meter |
| Tipo di calibrazione | Automatico |
| Include | Kit di calibrazione (0,02 - 10 - 1000 NTU), 2 cuvette vuote 28 x 60 mm per volume di campione 20 ml, salviette detergenti e 4 batterie AA, custodia con inserto da tavolo, Kal kit (kit di calibrazione), 2 cuvette vuote aggiuntive, cacciavite e software per PC LSdata con cavo di collegamento al PC |
| Dimensione campione | 20 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni relative ad analisi di acqua potabile, monitoraggio ambientale, misurazioni di riferimento di laboratorio e controllo di processi |
| Protezione IP | IP67 |
| Vedi altri risultati |