Learn More
Fisherbrand™ Turbo PTFE Stir Bar Retriever with Rare Earth Core
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
350 mm
450 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Descrizione | Turbo PTFE Stir Bar Retriever with Rare Earth Core for Giant Stir Bars |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For the removal of Giant Stir Bars from vessels of all kinds |
| Diametro (sistema metrico) | 18 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 350 mm |
| Materiale | PTFE with Rare Earth Magnet Core |
| Quantità | 1 |