Learn More
Buerkle™ Spruzzatori Turn 'n' Spray™ con valvola per funzionamento capovolto
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 mL
Altezza (sistema metrico):
220 mm
240 mm
295 mm
ID collo (sistema metrico):
17.5 mm
18 mm
Descrizione
Turn'n'Spray features a special technology allowing you to spray in any direction and reach hard-to-access places easily and without straining.
- Uninterrupted spraying at any angle
- Parts in contact with contents made of PP, PE, silicon and stainless steel
- Nozzle diameter 0.6mm, nozzle is continuously adjustable
- Amount sprayed per stroke: ±
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Include | Valvola per funzionamento capovolto |
Materiale | Polipropilene, polietilene, silicio, acciaio inox, in linea, Silicone |
ID collo (sistema metrico) | 17.5 mm |
Altezza (sistema metrico) | 295 mm |