Learn More
Brannan™ Twaddell Hydrometers
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
102 to 138 g/mL
24 to 48 g/mL
48 to 74 g/mL
74 to 102 g/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For 0 to 24 Twaddell range subdivided 1.0TW. 158mm Shot loaded, scale subdivision 1.0TW, accuracy ±1.0TW, 0.5TW ±0.5TW at 60/60°F. Calibrated at 15.6°C.
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Pack |
| Tipo | Twaddle Hydrometer |
| Accuracy | ±1Tw |
| Incrementi | 1.0TW |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Intervallo di gravità specifica | 74 to 102 g/mL |