Learn More
Brannan™ Twaddle Hydrometers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12839207
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12839207
Marca: Brannan™ 63/099/8
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Shot loaded Twaddle hydrometers
For 0 to 24 Twaddell range subdivided 1.0TW. 158mm
Shot loaded, scale subdivision 1.0TW, accuracy ±1.0TW, 0.5TW ±0.5TW at 60/60°F. Calibrated at 15.6°C.