Learn More
Brannan™ Twaddle Hydrometers
Click to view available options
Intervallo Baumé:
0 to 24 g/mL
138 to 170 g/mL
48 to 74 g/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For 0 to 24 Twaddell range subdivided 1.0TW. 158mm
Shot loaded, scale subdivision 1.0TW, accuracy ±1.0TW, 0.5TW ±0.5TW at 60/60°F. Calibrated at 15.6°C.
Shot loaded, scale subdivision 1.0TW, accuracy ±1.0TW, 0.5TW ±0.5TW at 60/60°F. Calibrated at 15.6°C.
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Tipo | Twaddle Hydrometer |
| Numero ASTM | 6 |
| Incrementi | 1 g/mL |
| Certificazione/Conformità | UKAS |
| Lunghezza (sistema metrico) | 160 mm |
| Intervallo Baumé | 138 to 170 g/mL |