Learn More
TWEEN 20, MP Biomedicals™
Codice prodotto. p-7139913 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 11417160
Marca: MP Biomedicals 11TWEEN201
Edge
TWEEN 20, Molecular biology reagent, Viscous pale yellow liquid
  • TWEEN 20 is a nonionic detergent widely used in biochemical applications, such as emulsifying agents for the preparation of stable oil-inwater emulsions.
  • It has been used in preextraction of membranes to remove peripheral proteins.
  • TWEEN 20 has been used as a blocking agent for membrane based immunoassays at a typical concentration of 0.05%.
  • TWEEN 20 can be used for lysing mammalian cells at a concentration of 0.05 to 0.5%. TWEEN 20 is a polyoxyethylene sorbitol ester.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-64-5
Formula molecolare (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molecular Weight (g/mol) 522.68
Numero MDL MFCD00165986
InChI Key HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo Polyethyleneglycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, Polysorbate 20, Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate
IUPAC Name 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifica
Colore Pale Yellow
Forma fisica Liquid
Punti di ebollizione >100°C (literature)
Densità 1.09 - 1.12(25°C)
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità >230°F/ >110°C (Lit.)
Indice di rifrazione < 1.33 hPa (< 1.00 mmHg, Lit.)
Gravità specifica 1.08 - 1.13
Viscosità Brookfield Viscosity: 370-430 cps (25°C, neat, Lit.)
Acqua ≤3%
Informazioni di solubilità Soluble in Water(100mg/mL).
Grado Biologia molecolare
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tween 20, molecular biology reagent
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.