Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 washing buffer, 2% in PBS (20X)
131.00€ - 224.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15464029
|
Thermo Scientific Chemicals
J61419.K2 |
1 L |
131.00€
1L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15474029
|
Thermo Scientific Chemicals
J61419.K3 |
2 L |
224.00€
2L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
PBS (Phosphate Buffered Saline) and Tween 20 are used as a wash buffer in immunolabeling techniques. Tween 20 is added to promote more effective washings, resulting in decreased non-specific background staining. Tween 20 is also known to promote reagent spreading in automated staining methodologies. 20X PBS Tween-20 is a space-saving stock solution that is ideal for preparing PBS-Tween (PBS-T) wash buffers for ELISA, Western and other immunoassays as well as a blocking buffer for plate-based assays.