Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ Trace PCR Plates - PCR Plates
Queste piastre per microtitolazione sono la scelta perfetta per applicazioni ad alta produttività, flussi di lavoro automatizzati e processi standardizzati.
Marca: Eppendorf™ 0030129776
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Numero del lotto e data di scadenza incisi al laser su ogni singola piastra per una migliore tracciabilità nei processi di laboratorio
- Eccezionale griglia ottica di riferimento, incisa al laser, e matrice OptiTrack™ per un rapido orientamento durante il pipettaggio manuale
- Design in un unico pezzo: struttura in policarbonato e pozzetti in polipropilene per prestazioni ottimali
- Pozzetti in polipropilene dalle pareti estremamente sottili per una trasmissione della temperatura ottimale
- Struttura in policarbonato di eccezionale robustezza, resistente alla torsione e al calore: non si deforma, non si piega e non si rompe durante la termoincubazione o la centrifugazione.
- Bordi dei pozzetti rialzati per una chiusura efficace e per un minor rischio di contaminazioni crociate
- Lotto testato e certificato privo di DNA, DNAasi, RNasi e inibitori della PCR (PCR clean)
Specifica
No Barcode | |
8 x 12 | |
25 Plates (5 Bags x 5 Plates) | |
Crystal Blue | |
Skirted | |
150 μL | |
Non-sterile | |
Conical Bottom (V-well) | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
Colorless |
Standard | |
Autoclavable | |
Eppendorf | |
Trace PCR Plate | |
Polypropylene, Polycarbonate | |
96 | |
Non-treated | |
6000 x g | |
25 Pk. | |
PCR Ready |