Learn More
Köttermann Two Door Tall Storage Cabinet
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tipo di sportello:
Hinged
Sliding
N. di ripiani:
4
None
Dimensioni (P x L x A):
350 x 900 x 1920 mm
366 x 900 x 1920 mm
500 x 900 x 1920 mm
516 x 900 x 1920 mm
350 x 1200 x 1920 mm
500 x 1200 x 1920 mm
770 x 1100 x 2250 mm
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Description
- Tall, slender design expands storage with a small footprint
- Two doors protect stored items
- Sliding and hinged door options available
Specifications
Specifications
| Colore | White |
| Regolabile | No |
| Tipo di armadietto | Tall Storage |
| Dimensioni (P x L x A) | 366 x 900 x 1920 mm |
| Tipo di sportello | Hinged |
| Finitura | Epoxy Coated |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
| N. di sportelli | 2 |
| N. di cassetti | None |
| N. di ripiani | 4 |
| Show More |