Learn More
Lenz Laborglasintrumente Two-Neck Round-Bottom Flasks, Side Neck Parallel
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 03204170
Codice prodotto. 10589421
  • 48.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Distillation flasks
  • With parallel side neck
  • With conical ground joints
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
1 L
Duran Glass
Side Neck NS 14/23
131 mm