Learn More
Cole-Parmer™ Pinza universale a due branche
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
75 mm
Da 0 a 92 mm
95 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Choose single adjustment style for standard use where one prong or finger is adjusted using a wing nut, while the other prong remains stationary or for a more versatile clamp choose the dual adjustment style.
- Both prongs are easily adjusted over a wider range
- Available in medium and large sizes
- Supplied with non-slip vinyl sleeves or for temperatures above 100°C, fiberglass covers
- An additional holder must be purchased in order to attach clamps to lab-frames, support stands or other apparatus
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Utility Clamp |
| Materiale | Nickel-plated Zinc |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per il supporto di strumenti con lati dritti quali burette, termometri, becher e colli di beute |
| Diametro (sistema metrico) | Da 0 a 92 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 233 mm |
| Size | Large |