Learn More
Thermo Scientific™ Rotore a cestello oscillante TX-1000 4 x 1000 ml
Process 4L in a traditional 3L general purpose centrifuge footprint with the TX-1000 rotor.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003001
1873.30 EUR valido fino al 2024-11-29
Usa il codice promo "21683" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15163169
  • 2170.80€ / pezzi 4
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Process 4L in a traditional 3L general purpose centrifuge footprint with the Thermo Scientific™ TX-1000 rotor. High-throughput capacities for processing more tubes in less runs saves time while reducing energy and wear. The rotor features Thermo Scientific™ Slide Coat™ finish, an advanced lubricant and corrosion resistant coating. Dual-purpose large bucket design accepts adapters for tubes or microplates. Save time: No need to swap buckets. Save space: No additional buckets to store. Save money: No additional buckets to purchase.
Le caratteristiche principali includono:
  • Centrifugazione di un massimo di 40 provette a fondo conico da 50 ml, 196 provette da prelievo ematico o 24 micropiastre
  • Le capacità elevate consentono di elaborare un maggior numero di provette con meno cicli, risparmiando tempo e riducendo usura ed energia
  • La finitura Slide Coat è costituita da un lubrificante avanzato e un rivestimento resistente alla corrosione
  • Il cestello grande a doppia funzione accetta adattatori per provette o micropiastre
Raccomandato per:
colture cellulari, separazione di sangue, analisi di fluidi corporei, microbiologia, proteomica, genomica e biologia molecolare
Informazioni per gli ordini:
cestelli, coperchi e supporti per micropiastre sono venduti separatamente; per completare l'insieme, ordinare il corpo rotore (75-003-607) e i componenti. Per gli o-ring di ricambio per i coperchi (set di 4) ordinare 75-003-610. Gli adattatori per provette sono disponibili anche separatamente. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio riferimento commerciale di zona.
Garanzia:
Cinque anni su componenti e manodopera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Centrifughe Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XF, Sorvall ST 40, Heraeus™ Multifuge™ X3/X3F, Heraeus™ Megafuge™ 40 e SL 40/40F
Swinging Bucket Rotor
Certificazione di biocontenimento dell'autorità sanitaria inglese, Porton Down, U.K.
Cestelli per rotore TX-1000 (set di 4)