Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori provette per rotori TX-200
Use Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adapters with round buckets in the TX-200 Rotor.
Marca: Thermo Scientific™ 75003808
245.36 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Use Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adapters with round buckets in the TX-200 Rotor.
Adapters hold a variety of tubes including round-bottom, conical, urine, blood collection and microtubes.- Maximum tube capacity: 4 × 100mL
- Maximum O.D. × L: 48 × 122mm
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
17 mm | |
121 mm | |
10mL Blood Collection or 15mL Corex /Kimble tube |