Learn More
Thermo Scientific™ Rotore a cestello oscillante TX-400 4 x 400 ml
Supporta un'ampia gamma di dimensioni dei campioni e di applicazioni con il rotore oscillante Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400.
147.74€ - 2030.10€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15153169
|
Thermo Scientific™
75003181 |
Rotore oscillante |
2030.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11754998
|
Thermo Scientific™
75003655 |
Rotore oscillante |
1809.00€
4 sets |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11764998
|
Thermo Scientific™
75003656 |
Bucket Lid |
503.51€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11774998
|
Thermo Scientific™
75003657 |
Replacement O-ring |
147.74€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Supporta un'ampia gamma di dimensioni dei campioni e di applicazioni con il rotore oscillante Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400.
Informazioni per l'ordine:
Portaprovette e coperchi vengono venduti separatamente; ordina il corpo del rotore (75003181) e i componenti per completare l’assemblaggio. O-ring di ricambio per coperchi (set di 4), ordine 75003657. Gli adattatori per provette sono disponibili anche separatamente. Per informazioni, contattare il rappresentante di zona >
Compatibile con:
Serie di centrifughe Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Consigliato per:
Colture cellulari, separazione di sangue, analisi di fluidi corporei, microbiologia, proteomica, genomica e biologia molecolare
Nota:Il rotore 75003181 sostituisce il rotore 75003629
Specifica
Yes |