Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Round Bucket Adapters
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.5/2 mL Conical Microtube
100 mL Round-bottom Open-top Tube
14 mL Conical Urine Tube
15 mL Conical Tube
25 mL Universal Conical/Skirted Tube
250 mL Bottle
250 mL Corning Conical Bottle
5 mL RIA/Round-bottom Tube (w/o cap)
5/7 mL Blood Collection Tube
5/7 mL Round-bottom Tube (w/o cap) w/Decanting Aid
50 mL Conical Tube
50 mL Round-bottom Tube
84 x 15 mL Blood Collection Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
™
Gli adattatori consentono di tenere provette e flaconi a fondo sferico e conico, microprovette e provette per raccolta ematica.
Specifica
Specifica
| Tipo | Round Bucket Adapter |
| Tipo di provetta | Microtube, Conical |
| Capacità | 1.5/2 mL Conical Microtube |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Round-Bottom and Conical Tube and Bottle, Microtube and Blood Collection Tube |
| Dimensioni provetta | 1.5/2 mL |