Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per cestelli rotondi TX-750
Gli adattatori per cestelli rotondi Thermo Scientific™ TX-750 consentono di aggiungere funzionalità al rotore.
Marca: Thermo Scientific™ 75003718
119.34 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.70000kg
Descrizione
Gli adattatori per cestello rotondo Thermo Scientific™ TX-750 consentono di aggiungere funzioni al rotore grazie al supporto di provette e flaconi a fondo sferico e conico, di microprovette e di provette per raccolta ematica.
Adapters will hold round-bottom and conical tubes and bottles, microtubes and blood collection tubes.Specifica
Round Bucket Adapter | |
14 mL | |
14mL Conical Urine Tube |
14 mL Conical Urine Tube | |
Round-Bottom and Conical Tube and Bottle, Microtube and Blood Collection Tube |