Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per cestelli rotondi TX-750
Gli adattatori per cestelli rotondi Thermo Scientific™ TX-750 consentono di aggiungere funzionalità al rotore.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003724
Codice prodotto. 11894461
  • 805.01€ / pezzi 4
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Gli adattatori per cestello rotondo Thermo Scientific™ TX-750 consentono di aggiungere funzioni al rotore grazie al supporto di provette e flaconi a fondo sferico e conico, di microprovette e di provette per raccolta ematica.
Adapters will hold round-bottom and conical tubes and bottles, microtubes and blood collection tubes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Provetta RIA/a fondo sferico da 5 ml (senza tappo)