Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C
Codice prodotto. 12359419 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 12359419
Marca: DuPont™ D13395589
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Il colore giallo brillante garantisce un'elevata visibilità. Il tessuto leggero e resistente e un rivestimento a barriera polimerica offrono la solida protezione di una barriera contro la permeazione per un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche e rischi biologici (anche a pressione).
  • Tuta con cappuccio con apertura facciale elastica
  • Protezione adesiva per il mento per una perfetta aderenza intorno al respiratore
  • Cuciture ribattute con nastro di rivestimento
  • Zip a doppio cursore con patta autoadesiva
  • Polsini, caviglie e vita con elastico
  • Gli anelli per i pollici impediscono alle maniche di risalire
  • Tessuto con protezione da particolato al 100%
  • Barriera eccellente contro un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche concentrate e rischi biologici
  • Trattamento antistatico (all'interno)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta
Size Large
Materiale Tessuto/Rivestimento polimerico
Colore Giallo
Stile vita Elasticizzazione
Ankle Style Elasticizzazione
Stile polso Anelli per il pollice
Hood Type Con cappuccio
Tipo di chiusura Zip a doppio cursore con patta autoadesiva
Tipo di giuntura Con punti e ricoperte con nastro, Con rubinetto
Classe di protezione Categoria III, tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B
Rivestimento Rivestimento a barriera polimerica
Certificazione/Conformità Categoria III, tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B, EN 14126 (barriera agli agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione da contaminazione radioattiva), trattamento antistatico (EN 1149-5) - all’interno
Misura petto (sistema metrico) da 100 a 108 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per la protezione da schizzi o schizzi in pressione in numerosi ambienti industriali, compresi quelli di produzione di polpa e carta, trasformazione degli alimenti, trattamenti chimici e produzione farmaceutica
Altezza (sistema metrico) da 174 a 182 cm