Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C
Codice prodotto. 12379419 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 12379419
Marca: DuPont™ D13494990
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Il colore giallo brillante garantisce un'elevata visibilità. Il tessuto leggero e resistente e un rivestimento a barriera polimerica offrono la solida protezione di una barriera contro la permeazione per un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche e rischi biologici (anche a pressione).
  • Tuta con cappuccio con apertura facciale elastica
  • Protezione adesiva per il mento per una perfetta aderenza intorno al respiratore
  • Cuciture ribattute con nastro di rivestimento
  • Zip a doppio cursore con patta autoadesiva
  • Polsini, caviglie e vita con elastico
  • Gli anelli per i pollici impediscono alle maniche di risalire
  • Tessuto con protezione da particolato al 100%
  • Barriera eccellente contro un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche concentrate e rischi biologici
  • Trattamento antistatico (all'interno)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta con cappuccio
Size Small
Materiale Tessuto Tychem™
Colore Giallo
Stile vita Elastico
Ankle Style Elastico
Stile polso Anelli per il pollice
Stile collo Con cappuccio
Hood Type Elastico
Tipo di chiusura Zip doppio con patta autoadesiva
Tipo di giuntura Con punti, Con rubinetto
Classe di protezione Categoria III, tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B
Resistenza Sostanza chimica
Certificazione/Conformità EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Misura petto (sistema metrico) Da 84 a 92 cm
Da utilizzare con (applicazione) Tychem™ è usato per la protezione da schizzi o schizzi in pressione in numerosi ambienti industriali, compresi quelli di produzione di polpa e carta, industria alimentare, trattamenti chimici e produzione farmaceutica