Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Description
- Tuta con cappuccio con apertura facciale elastica
- Protezione adesiva per il mento per una perfetta aderenza intorno al respiratore
- Cuciture ribattute con nastro di rivestimento
- Zip a doppio cursore con patta autoadesiva
- Polsini, caviglie e vita con elastico
- Gli anelli per i pollici impediscono alle maniche di risalire
- Tessuto con protezione da particolato al 100%
- Barriera eccellente contro un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche concentrate e rischi biologici
- Trattamento antistatico (all'interno)
Specifications
Specifications
| Product Type | Tuta |
| Size | X-Large |
| Materiale | Tessuto Tychem™ |
| Colore | Giallo |
| Stile vita | Elastico |
| Ankle Style | Elastico |
| Stile polso | Elastico |
| Stile collo | Con fascetta |
| Hood Type | Elastico |
| Tipo di chiusura | Zip |
| Show More |