Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C
Il colore giallo brillante garantisce un'elevata visibilità. Il tessuto leggero e resistente e un rivestimento a barriera polimerica offrono la solida protezione di una barriera contro la permeazione per un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche e rischi biologici (anche a pressione).
23.10€ - 545.00€
Specifica
Product Type | Tuta con cappuccio |
---|---|
Materiale | Tessuto Tychem™ |
Colore | Giallo |
Stile vita | Elastico |
Ankle Style | Elastico |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12658341
|
DuPont™
D13494969 |
Medium |
545.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12369419
|
DuPont™
D13494969 |
Medium |
23.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12379419
|
DuPont™
D13494990 |
Small |
23.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12648341
|
DuPont™
D13494990 |
Small |
545.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11743093
|
DuPont™
D13395699 |
X-Large |
545.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12389419
|
DuPont™
D13395699 |
X-Large |
23.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12359419
|
DuPont™
D13395589 |
Large |
23.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11733093
|
DuPont™
D13395589 |
Large |
545.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12932159
|
DuPont™
D13395560 |
2 X-Large |
23.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11753093
|
DuPont™
D13395560 |
2 X-Large |
545.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Tuta con cappuccio con apertura facciale elastica
- Protezione adesiva per il mento per una perfetta aderenza intorno al respiratore
- Cuciture ribattute con nastro di rivestimento
- Zip a doppio cursore con patta autoadesiva
- Polsini, caviglie e vita con elastico
- Gli anelli per i pollici impediscono alle maniche di risalire
- Tessuto con protezione da particolato al 100%
- Barriera eccellente contro un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche concentrate e rischi biologici
- Trattamento antistatico (all'interno)
Specifica
Tuta con cappuccio | |
Giallo | |
Elastico | |
Elastico | |
Con punti, Con rubinetto | |
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 |
Tessuto Tychem™ | |
Elastico | |
Anelli per il pollice | |
Zip doppio con patta autoadesiva | |
Categoria III, tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B |