Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Tipo di giuntura:
Cucito
Cucito, Con rubinetto
Misura petto (sistema metrico):
100 to 108 cm
108 to 116 cm
116 to 124 cm
124 to 132 cm
84 to 92 cm
92 to 100 cm
Descrizione
- DuPont™ Tychem™ 4000 S. Tuta con cappuccio disponibile in bianco, misure da SM a 3 X. Volto, polsini, vita e caviglie elasticizzati per una vestibilità ottimale, anelli per il pollice per impedire alle maniche di risalire. La protezione adesiva per il mento consente una perfetta adesione della maschera al viso.
Gli indumenti Tychem™ 4000 sono realizzati in tessuto leggero, morbido e resistente (<700 g per indumento) costituito da una pellicola protettiva brevettata laminata su un substrato Tyvek™ per impieghi pesanti. Offrono una barriera alla permeazione da parte di un'ampia gamma di sostanze chimiche organiche e inorganiche.
Tychem™ 4000 S è ideale per la manipolazione di sostanze chimiche, operazioni di pulizia ambientale e servizi di risposta alle emergenze. La tuta è adatta per l'uso in una varietà di settori, inclusi gas e petrolio, ingegneria chimica e per l'uso da parte di team di risposta ai materiali pericolosi e di altri servizi di emergenza.
Specifica
Specifica
Product Type | Indumenti protettivi contro le sostanze chimiche |
Size | Large |
Sesso | Unisex |
Materiale | Tychem |
Colore | Bianco |
Monouso | Sì |
Ankle Style | Elastico |
Tipo di chiusura | Parte anteriore |
Tipo di giuntura | Cucito |
Sterilità | Non sterile |